Stampa…
Potassio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
26759.291EA 67.6 EUR
26759.291 26759.360 26759.462
Potassio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassio cloruro
Formula: KCl
Punto di ebollizione: 1420 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 773 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Visualizza i codici
Titolo Min. 99 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
SO4 (Solfato) Max. 100 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm