Stampa…
Potassio cloruro, EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Potassiumchloride
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
1.37009.9012EA 665 EUR
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
Potassio cloruro, EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Potassio cloruro
Formula: KCl
Peso molecolare: 74.55 g/mol
Punto di ebollizione: 1420
Punto di fusione: 773
Densità: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621