Stampa…
Potassio cloruro, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Potassiumchloride
MQ100
1.04938.0050 1.04938.0500
1.04938.0050EA 226 EUR
1.04938.0050 1.04938.0500
Potassio cloruro, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Potassio cloruro
Formula: KCl
Peso molecolare: 74.55 g/mol
Punto di ebollizione: 1420
Punto di fusione: 773
Densità: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Visualizza i codici
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)