Stampa…
Potassio cloruro, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
529552-1 529552-250
529552-1EA 142 EUR
529552-1 529552-250
Potassio cloruro, Millipore®
Potassio cloruro
Formula: KCl
Punto di ebollizione: 1420 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 773 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621