Potassio cloruro, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Formula:
KCl Punto di ebollizione: 1420 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 773 °C Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS Number: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Assay | min. 99 % |
Acidity and Alkalinity | passes test |
Iron (Fe) | max. 0.005 % |
Sodium (Na) | max. 0.1 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.01 % |