Stampa…
Potassio cloruro 99-100.5% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
0395-1KGEA 171 EUR
0395-1KG 0395-2.5KG 0395-500G 0395-12KG
Potassio cloruro 99-100.5% ACS
Potassio cloruro
Formula: KCl
Punto di ebollizione: 1420 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 773 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Visualizza i codici
Barium test Pass
Bromide ≤0.01%
Calcium ≤0.002%
Chlorate & Nitrate (as NO3) ≤0.003%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0003%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5.4 − 8.6
Phosphate ≤0.0005%
Purity 99 − 100.5%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.001%