Stampa…
Potassio cloruro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11662.0B A11662.0G A11662.0I
A11662.0BEA 40.1 EUR
A11662.0B A11662.0G A11662.0I
Potassio cloruro ≥99%
Potassio cloruro
Purity: 99% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Refractive Index: 1.490 Odour: Odourless Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Formula: KCl
Punto di ebollizione: 1500 °C (subl.)
Punto di fusione: 773 °C
Densità: 1,984
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621