Stampa…
Potassio cloruro, Optical Grade
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassiumchloride
22109.14 22109.22
22109.14EA 79.8 EUR
22109.14 22109.22
Potassio cloruro, Optical Grade
Potassio cloruro
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Broken Crystals Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Formula: KCl
Peso molecolare: 74,55 g/mol
Punto di ebollizione: 1500 °C (subl.)
Punto di fusione: 773 °C
Densità: 1,984
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621