Stampa…
Potassio cloruro 99.0-100.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
11595.A1 11595.A7 11595.30
11595.A1EA 74.2 EUR
11595.A1 11595.A7 11595.30
Potassio cloruro 99.0-100.5% ACS
Potassio cloruro
Purity: 99.0-100.5% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Crystalline Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Solubility: Freely soluble in water. Soluble in glycerol, alcohol Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
In buffer solution, electrode cells, photography, lab reagent, fertilizer, spectroscopy
Formula: KCl
Punto di ebollizione: 1500 °C (subl.)
Punto di fusione: 773 °C
Densità: 1,984
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621