Potassio cloruro ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Powder
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formula:
KCl Punto di ebollizione: 1500 °C (subl.) Punto di fusione: 773 °C Densità: 1,984 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS Number: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |