Stampa…
Cesio cloruro ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Cesium Chloride
22960.131EA 98.3 EUR
22960.131 22960.180
Cesio cloruro ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 646 °C
Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm