Stampa…
Cesio cloruro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 438 EUR
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Cesio cloruro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Punto di ebollizione: 1303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 646 °C
Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Visualizza i codici
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)