Stampa…
Cesio cloruro zA, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Cesium Chloride
MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 144 EUR
1.02038.0025 1.02038.0100
Cesio cloruro zA, Supelco®
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168.36 g/mol
Punto di ebollizione: 1303
Punto di fusione: 646
Densità: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Visualizza i codici
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)