Stampa…
Cesio cloruro, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
219650-100 219650-500
219650-100EA 410 EUR
219650-100 219650-500
Cesio cloruro, Millipore®
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Punto di ebollizione: 1303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 646 °C
Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021