Cesio cloruro, dry_ultra 99,9 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Cesium Chloride
ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formula:
CsCl Peso molecolare: 168.36 g/mol Punto di ebollizione: 1303 °C Punto di fusione: 646 Densità: 3.99 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS Number: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |