Stampa…
Cesio cloruro, dry_ultra 99,998 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cesium Chloride
ampuled under argon
35690.06 35690.14
35690.06EA 88.8 EUR
35690.06 35690.14
Cesio cloruro, dry_ultra 99,998 Metals basis
Cesio cloruro
Purity: 99.998% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168.36 g/mol
Punto di ebollizione: 1303 °C
Punto di fusione: 646
Densità: 3.99
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011