Cesio cloruro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Crystalline
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formula:
CsCl Punto di ebollizione: 1303 °C Punto di fusione: 646 °C Densità: 3,99 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS Number: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |