Stampa…
Cesio cloruro 99+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 35.5 EUR
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cesio cloruro 99+%, puro
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 646 °C
Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %