Stampa…
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cesium Chloride
206320250 206321000 206320050 206325000
ACRO206320250EA 111 EUR
ACRO206320250 ACRO206321000 ACRO206320050 ACRO206325000
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 646 °C
Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
Purity ≥99.94 % (metals basis)
Insoluble matter ≤25 ppm (in water)