Stampa…
Cesio cloruro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cesium Chloride
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 53.8 EUR
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Cesio cloruro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 646 °C
Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %