Stampa…
Sodio idrogeno carbonato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
27780.291EA 28 EUR
27780.291 27780.360
Sodio idrogeno carbonato ≥98%, TECHNICAL
Sodio idrogeno carbonato
Formula: NaHCO₃
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003528
CAS Number: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %