Sodio idrogeno carbonato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
NaHCO₃ Punto di fusione: 270 °C Densità: 2,159 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS Number: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 150 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |