Sodio idrogeno carbonato, EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur. per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
Sodio bicarbonato
1.37013.2500
1.37013.9012
1.37013.9029
1.37013.2500EA
107
EUR
1.37013.2500
1.37013.9012
1.37013.9029
Sodio idrogeno carbonato, EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur. per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Sodio idrogeno carbonato
Formula:
NaHCO₃ Peso molecolare: 84.01 g/mol Punto di fusione: 270 Densità: 2.159 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS Number: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |