Stampa…
Sodio idrogeno carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodio bicarbonato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06329.0500 1.06329.1000 1.06329.5000 1.06329.9050 1.06329.9025
1.06329.0500EA 33.1 EUR
1.06329.0500 1.06329.1000 1.06329.5000 1.06329.9050 1.06329.9025
Sodio idrogeno carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio idrogeno carbonato
Formula: NaHCO₃
Peso molecolare: 84,01 g/mol
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003528
CAS Number: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=42b58e808fadff23040cf0cb96f76762ea9d5aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 96 g/l (20 °C)
Melting Point 270 °C (decomposition)
Molar Mass 84.01 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Vapor Pressure 8.3 hPa (30 °C)
Density 2.22 g/cm3 (20 °C)
pH 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)