Stampa…
Sodio idrogeno carbonato, BAKER, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
1780.1000EA 26.52 EUR
1780.1000 1780.5000
Sodio idrogeno carbonato, BAKER, J.T.Baker®
Sodio idrogeno carbonato
Formula: NaHCO₃
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003528
CAS Number: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 101.0 %
Ammonium (NH4) max. 20 ppm
Appearance of solution passes test
Carbonates passes test
Arsenic (As) max. 2 ppm
Calcium (Ca) max. 100 ppm
Chloride (Cl) max. 150 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm