Sodio idrogeno carbonato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Sodio bicarbonato
Purity: 99%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: NaHCO3
Formula Weight: 84.01
Refractive Index: 1.500
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
Formula:
NaHCO₃ Punto di fusione: 270 °C Densità: 2,159 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS Number: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 14,8583 |