Stampa…
Sodio idrogeno carbonato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sodio bicarbonato
123360010 123360050 123360250
ACRO123360010EA 28.2 EUR
ACRO123360010 ACRO123360050 ACRO123360250
Sodio idrogeno carbonato 99+%, extra puro
Sodio idrogeno carbonato
Formula: NaHCO₃
Peso molecolare: 84,01 g/mol
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003528
CAS Number: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=42b58e808fadff23040cf0cb96f76762ea9d5aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.015 %
Total sulfur (S) ≤10 ppm