Stampa…
Potassio idrogeno carbonato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Potassio bicarbonato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04854.0500 1.04854.9025
1.04854.0500EA 118 EUR
1.04854.0500 1.04854.9025
Potassio idrogeno carbonato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Potassio idrogeno carbonato
Formula: KHCO₃
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011402
CAS Number: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Visualizza i codici
Solubility 333 g/l (20 °C)
Molar Mass 100.12 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)