Potassio idrogeno carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
Potassio bicarbonato
1.04852.9029
1.04852.9500
1.04852.1000
1.04852.9029EA
0
EUR
1.04852.9029
1.04852.9500
1.04852.1000
Potassio idrogeno carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Potassio idrogeno carbonato
Formula:
KHCO₃ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di fusione: 292 °C Densità: 2,17 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS Number: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 13,07691 |