Stampa…
Potassio idrogeno carbonato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12429.0C A12429.0E A12429.36
A12429.0CEA 299 EUR
A12429.0C A12429.0E A12429.36
Potassio idrogeno carbonato ≥99%
Potassio idrogeno carbonato
Purity: 99% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Formula: KHCO₃
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 2,17
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011402
CAS Number: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609