Stampa…
Potassio idrogeno carbonato 99.7-100.5% (dried basis) ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Potassio bicarbonato
40195.22 40195.36
40195.22EA 21.3 EUR
40195.22 40195.36
Potassio idrogeno carbonato 99.7-100.5% (dried basis) ACS
Potassio idrogeno carbonato
Purity: 99.7-100.5% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Physical Form: Granular Density: 2.17 Solubility: Slightly soluble in water. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Formula: KHCO₃
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 2,17
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011402
CAS Number: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609