Stampa…
Sodio carbonato, anidro, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
1.06398.1000EA 152 EUR
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
Sodio carbonato, anidro, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
Peso molecolare: 105.99 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 854
Densità: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003494
CAS Number: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM