Sodio carbonato, anidro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06395.0050
1.06395.0500
1.06395.0050EA
164
EUR
1.06395.0050
1.06395.0500
Sodio carbonato, anidro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Sodio carbonato
Formula:
Na₂CO₃ Peso molecolare: 105,99 g/mol Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 854 °C Densità: 2,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS Number: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point | 854 °C |
Molar Mass | 105.99 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 1600 °C (decomposition) |
Density | 2.53 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C) |