Sodio carbonato, anidro ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Physical Form: Powder
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formula:
Na₂CO₃ Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 854 °C Densità: 2,53 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS Number: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |