Stampa…
Litio carbonato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
25006.236EA 61.1 EUR
25006.236 25006.293
Litio carbonato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
Peso molecolare: 73,89 g/mol
Punto di fusione: 720 °C
Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011084
CAS Number: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %