Stampa…
Litio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
1.05671.1000 1.05671.9050
1.05671.1000EA 1410 EUR
1.05671.1000 1.05671.9050
Litio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
Punto di fusione: 720 °C
Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011084
CAS Number: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549