Litio carbonato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 554-13-2
Molecular Formula: Li2CO3
Formula Weight: 73.90
Physical Form: Powder
Density: 2.11
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 10-11.5
Melting Point: 723°
Boiling Point: 1310°dec.
Solubility: Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,5527
MDL No.: MFCD00011084
Formula:
Li₂CO₃ Punto di ebollizione: 1310 °C (dec.) Punto di fusione: 723 °C Densità: 2,11 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS Number: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 14,5527 |