Litio carbonato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
413265000
413260025
413261000
ACRO413265000EA
161
EUR
ACRO413265000
ACRO413260025
ACRO413261000
Litio carbonato 99+% ACS
Litio carbonato
Formula:
Li₂CO₃ Punto di fusione: 720 °C Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS Number: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration excess HCl | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.002 % |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.2 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in dilute HCl) |