Stampa…
Litio carbonato 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 152 EUR
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
Litio carbonato 99%, puro
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
Peso molecolare: 73,89 g/mol
Punto di fusione: 720 °C
Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011084
CAS Number: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)