Litio carbonato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
193360100
193361000
ACRO193360100EA
41.9
EUR
ACRO193360100
ACRO193361000
Litio carbonato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Litio carbonato
Formula:
Li₂CO₃ Punto di fusione: 720 °C Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS Number: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |