Stampa…
VWR®, Superficie di pesata antivibrazione
Fornitore: VWR Collection
611-2536EA 1620 EUR
611-2536 611-5275
VWR®, Superficie di pesata antivibrazione
Arredi Tavoli
Granito lucido. Quattro piedini ammortizzanti smorzano la trasmissione delle vibrazioni alla lastra, rendendola idonea, oltre che per pesature di precisione, per microscopia e altri strumenti delicati simili.
Weight: 44 kg