Stampa…
Potassio carbonato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
26724.291EA 112 EUR
26724.291 26724.360
Potassio carbonato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassio carbonato
Formula: K₂CO₃
Punto di fusione: 891 °C
Densità: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011382
CAS Number: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm