Stampa…
Potassio carbonato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04928.0500 1.04928.1000 1.04928.9050
1.04928.0500EA 88.4 EUR
1.04928.0500 1.04928.1000 1.04928.9050
Potassio carbonato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio carbonato
Formula: K₂CO₃
Punto di fusione: 891 °C
Densità: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011382
CAS Number: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 1120 g/l (20 °C)
Melting Point 891 °C
Molar Mass 138.21 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)