Potassio carbonato, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: CK2O3
Formula Weight: 138.21
Odour: Odourless
pH: 11,5-12,5
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formula:
K₂CO₃ Punto di fusione: 891 °C Densità: 2,29 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS Number: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 14,7619 |