Stampa…
Sodio bromato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
8.14368.0250EA 34 EUR
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
Sodio bromato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 381 °C
Densità: 3,254 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003476
CAS Number: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Visualizza i codici
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer