Stampa…
Raccordi per tubi, dritti
Fornitore: KARTELL
70877 70878 70879
229-0732EA 19.4 EUR
229-0732 229-0733 229-0734
Raccordi per tubi, dritti
Raccordi e connettori
In PP, bianco.
  • Buona resistenza meccanica e chimica
  • Ottima resistenza termica, autoclavabile
  • Conformi alle normative per gli alimenti 90/128/CEE, 92/39/CEE e FDA 21 CFR
Con estremità coniche, per il collegamento di tubi con diverso diametro interno.