Stampa…
Sodio bromato ≥99%, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
02151-1KG 02151-25KG
02151-1KGEA 113.22 EUR
02151-1KG 02151-25KG
Sodio bromato ≥99%, Fluka™
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Peso molecolare: 150,89 g/mol
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 381 °C (dec.)
Densità: 3,339 g/cm³ (17.5 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003476
CAS Number: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Bromide (Br) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %