Stampa…
Sodio bromato ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
14101.22 14101.36 14101.A3
14101.22EA 24.1 EUR
14101.22 14101.36 14101.A3
Sodio bromato ≥99.5% (metals basis)
Sodio bromato
Purity: 99.5% CAS No.: 7789-38-0 Molecular Formula: NaBrO3 Formula Weight: 150.90 Physical Form: Crystalline Density: 3.34 Refractive Index: 1.594 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 381° dec. Solubility: Soluble in water (2.5 parts in cold water, 1.1 part in boiling water) Merck Reference: 14,8593 UN No.: 1494 MDL No.: MFCD00003476
Formula: BrNaO₃
Peso molecolare: 150,89 g/mol
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 381 °C (dec.)
Densità: 3,34
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003476
CAS Number: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8593