Stampa…
Sodio bromato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 28.8 EUR
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
Sodio bromato 99+%, extra puro
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 381 °C (dec.)
Densità: 3,33 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003476
CAS Number: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm