Potassio bromato ≥99.8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04912.0100
1.04912.0250
1.04912.0100EA
60.5
EUR
1.04912.0100
1.04912.0250
Potassio bromato ≥99.8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Potassio bromato
Formula:
KBrO₃ Peso molecolare: 167 g/mol Punto di fusione: 350 Densità: 3.218 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011359 CAS Number: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,07779 |
Assay (iodometric) | ≥99.8% |
Insoluble matter | ≤ 0.005% |
pH value (5%;water;25°C) | 5.0-9.0 |
Bromide (Br) | ≤ 0.02% |
Sulphate (SO₄) | ≤ 0.005% |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.001% |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005% |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005% |
Na (Sodium) | ≤ 0.01% |